Anti-Tumor Necrosis Factor alpha Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIT9160-28C-25EA 391 EUR InStock
USBIT9160-28C-25 USBIT9160-28C-50
Anti-Tumor Necrosis Factor alpha Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.15-0. 30 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Tumor Necrosis Factor alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité