Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor 2, Soluble Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIT9162-72A-50EA 425 EUR InStock
USBIT9162-72A-50 USBIT9162-72A-25
Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor 2, Soluble Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.15-0. 30 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Tumor Necrosis Factor Receptor 2, Soluble
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité