Anti-Glucose Regulated Protein 94 Rat Monoclonal Antibody [clone: 7L6]
Fournisseur: US Biological
G3057-40B-200 G3057-40B-50
USBIG3057-40B-200EA 558 EUR InStock
USBIG3057-40B-200 USBIG3057-40B-50
Anti-Glucose Regulated Protein 94 Rat Monoclonal Antibody [clone: 7L6]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Glucose Regulated Protein 94
Clonality: Monoclonal
Clone: 7L6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine, Dog, Chicken, Horse, Guinea pig, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Xenopus,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité