Anti-Heat Shock Protein 90, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7L19]
Fournisseur: US Biological
H1834-55M-100 H1834-55M-25
USBIH1834-55M-100EA 668 EUR InStock
USBIH1834-55M-100 USBIH1834-55M-25
Anti-Heat Shock Protein 90, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7L19]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Heat Shock Protein 90, beta
Clonality: Monoclonal
Clone: 7L19
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité