Anti-IP-10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8A201]
Fournisseur: United States Biological
USBII8449-05B-500EA 1020 EUR InStock
USBII8449-05B-500 USBII8449-05B-100
Anti-IP-10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8A201]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.1-1.0 ?g/ml; Western Blot: 1-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: IP-10
Clonality: Monoclonal
Clone: 8A201
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité