Anti-CREB (Ser133), Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D323]
Fournisseur: United States Biological
USBIC7915-04BEA 758 EUR InStock
USBIC7915-04B
Anti-CREB (Ser133), Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D323]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CREB (Ser133),
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D323
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité