Anti-Atrial Natriuretic Peptide, pro- Mouse Monoclonal Antibody [clone: A136-4-L1-23-G7
]
Fournisseur: United States Biological
USBIA4150-03D-100EA 838 EUR InStock
USBIA4150-03D-100 USBIA4150-03D-10
Anti-Atrial Natriuretic Peptide, pro- Mouse Monoclonal Antibody [clone: A136-4-L1-23-G7
]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Atrial Natriuretic Peptide, pro-
Clonality: Monoclonal
Clone: A136-4-L1-23-G7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité