Anti-Brain Natriuretic Peptide Mouse Monoclonal Antibody [clone: 17-16
]
Fournisseur: United States Biological
USBIB2702-33E-10EA 367 EUR InStock
USBIB2702-33E-10 USBIB2702-33E-100
Anti-Brain Natriuretic Peptide Mouse Monoclonal Antibody [clone: 17-16
]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Brain Natriuretic Peptide
Clonality: Monoclonal
Clone: 17-16
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité