Anti-Calcitonin Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIC0115-08F-100EA 643 EUR InStock
USBIC0115-08F-100 USBIC0115-08F-20
Anti-Calcitonin Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Radio Immunoassay: 1:80000
Type: Primary
Antigen: Calcitonin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité