Anti-erbB Mouse Monoclonal Antibody [clone: EGF-R1
]
Fournisseur: US Biological
E3375-35G-100 E3375-35G-10
USBIE3375-35G-100EA 631 EUR InStock
USBIE3375-35G-100 USBIE3375-35G-10
Anti-erbB Mouse Monoclonal Antibody [clone: EGF-R1
]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: erbB
Clonality: Monoclonal
Clone: EGF-R1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité