Anti-Glucagon-like Peptide 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GLP-1/18]
Fournisseur: United States Biological
USBIG2040-35C-100EA 1120 EUR InStock
USBIG2040-35C-100 USBIG2040-35C-10
Anti-Glucagon-like Peptide 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GLP-1/18]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:80-1:10000; Electron MImmunochemistryroscopy: 1:600
Type: Primary
Antigen: Glucagon-like Peptide 1
Clonality: Monoclonal
Clone: GLP-1/18
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Pig, Rat,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité