Anti-Glypican 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIG8235-52D-20EA 394 EUR InStock
USBIG8235-52D-20 USBIG8235-52D-100
Anti-Glypican 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000; Immunochemistry: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Glypican 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité