Anti-Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
G8951-32-100 G8951-32-20
USBIG8951-32-100EA 692 EUR InStock
USBIG8951-32-100 USBIG8951-32-20
Anti-Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité