Anti-Heparan-Sulfate Proteoglycan Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H7/G11]
Fournisseur: United States Biological
USBIH1890-93B-100EA 1050 EUR InStock
USBIH1890-93B-100
Anti-Heparan-Sulfate Proteoglycan Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H7/G11]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1 ?g/ml; Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Heparan-Sulfate Proteoglycan
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H7/G11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité