Anti-Insulin-like Growth Factor I Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBII7661-01S-20EA 371 EUR InStock
USBII7661-01S-20 USBII7661-01S-100
Anti-Insulin-like Growth Factor I Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: Insulin-like Growth Factor I
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité