Anti-Parathyroid Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 77/78
]
Fournisseur: US Biological
P3109-07A-10 P3109-07A-100
USBIP3109-07A-10EA 371 EUR InStock
USBIP3109-07A-10 USBIP3109-07A-100
Anti-Parathyroid Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: 77/78
]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 50 ng/ml; Immunochemistry: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Parathyroid Hormone
Clonality: Monoclonal
Clone: 77/78
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité