Anti-Urodilatin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIU1750-01C-20EA 419 EUR InStock
USBIU1750-01C-20 USBIU1750-01C-100
Anti-Urodilatin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Radio Immunoassay: 1:3000
Type: Primary
Antigen: Urodilatin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité