Anti-Heat Shock Protein 70, P. falciparum Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIH1830-95S-100EA 615 EUR InStock
USBIH1830-95S-100 USBIH1830-95S-25
Anti-Heat Shock Protein 70, P. falciparum Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence:1:50; Western Blot:1:2000
Type: Primary
Antigen: Heat Shock Protein 70, P. falciparum
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité