Anti-MutS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
M9557-01-250 M9557-01-50
USBIM9557-01-250EA 1620 EUR InStock
USBIM9557-01-250 USBIM9557-01-50
Anti-MutS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000-1:10000
Type: Primary
Antigen: MutS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: full-length
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: E.coli,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité