Anti-Hemagglutinin Tag Mouse Monoclonal Antibody (Agarose) [clone: 10K238]
Fournisseur: US Biological
H1847-54Q-500 H1847-54Q-5
USBIH1847-54Q-500EA 387 EUR InStock
USBIH1847-54Q-500 USBIH1847-54Q-5
Anti-Hemagglutinin Tag Mouse Monoclonal Antibody (Agarose) [clone: 10K238]
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Hemagglutinin Tag
Clonality: Monoclonal
Clone: 10K238
Conjugation: Agarose
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité