Anti-Myc-Tag Mouse Monoclonal Antibody (Agarose) [clone: 10K114]
Fournisseur: US Biological
C0035-07N1-5 C0035-07N1-500
USBIC0035-07N1-5EA 1150 EUR InStock
USBIC0035-07N1-5 USBIC0035-07N1-500
Anti-Myc-Tag Mouse Monoclonal Antibody (Agarose) [clone: 10K114]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Myc-Tag
Clonality: Monoclonal
Clone: 10K114
Conjugation: Agarose
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité