Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BCL/10C4]

Fournisseur: United States Biological
USBIB0003-46E1-100EA 567 EUR InStock
USBIB0003-46E1-100 USBIB0003-46E1-25
Anti-BCL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BCL/10C4]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/5ml; Immunofluorescence: 1-4?g/ml

Type: Primary
Antigen: BCL2
Clonality: Monoclonal
Clone: BCL/10C4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Mouse, Rat,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité