Anti-CD24 Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/69]
Fournisseur: US Biological
C2275-08D-50 C2275-08D-500
USBIC2275-08D-50EA 263 EUR InStock
USBIC2275-08D-50 USBIC2275-08D-500
Anti-CD24 Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/69]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD24
Clonality: Monoclonal
Clone: M1/69
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité