Anti-CD90.2 Rat Monoclonal Antibody [clone: 30-H12]
Fournisseur: United States Biological
USBIC2441-05C-50EA 270 EUR InStock
USBIC2441-05C-50 USBIC2441-05C-500
Anti-CD90.2 Rat Monoclonal Antibody [clone: 30-H12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD90.2
Clonality: Monoclonal
Clone: 30-H12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité