Anti-Cyclin B1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: V152]
Fournisseur: US Biological
C8453-04F-25 C8453-04F-100
USBIC8453-04F-25EA 405 EUR InStock
USBIC8453-04F-25 USBIC8453-04F-100
Anti-Cyclin B1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: V152]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 2.5-5 ?g/5ml
Type: Primary
Antigen: Cyclin B1
Clonality: Monoclonal
Clone: V152
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité