Anti-Ficolin B Rat Monoclonal Antibody [clone: IA4]
Fournisseur: United States Biological
USBIF4499-60A-100EA 431 EUR InStock
USBIF4499-60A-100 USBIF4499-60A-25
Anti-Ficolin B Rat Monoclonal Antibody [clone: IA4]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.25-0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Ficolin B
Clonality: Monoclonal
Clone: IA4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité