Anti-Heat Shock Protein 70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: W27]
Fournisseur: United States Biological
USBIH1830-95V2-100EA 608 EUR InStock
USBIH1830-95V2-100 USBIH1830-95V2-25
Anti-Heat Shock Protein 70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: W27]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.25-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Heat Shock Protein 70
Clonality: Monoclonal
Clone: W27
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité