Anti-His-Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: P5A11]
Fournisseur: United States Biological
USBIH5099-05G-25EA 304 EUR InStock
USBIH5099-05G-25
Anti-His-Tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: P5A11]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.25-1. 5 ?g/ml
Type: Tag
Antigen: His-Tag
Clonality: Monoclonal
Clone: P5A11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité