Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody [clone: P4D1]
Fournisseur: United States Biological
USBIU1000-07J-25EA 371 EUR InStock
USBIU1000-07J-25 USBIU1000-07J-100
Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody [clone: P4D1]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.12-0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Ubiquitin
Clonality: Monoclonal
Clone: P4D1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité