Anti-Neutrophils Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 13A63]
Fournisseur: US Biological
N2254-01N-100 N2254-01N-25
USBIN2254-01N-100EA 796 EUR InStock
USBIN2254-01N-100 USBIN2254-01N-25
Anti-Neutrophils Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 13A63]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Neutrophils
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A63
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité