Anti-CTBP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12L2]
Fournisseur: US Biological
C7947-01J-50 C7947-01J-100
USBIC7947-01J-50EA 361 EUR InStock
USBIC7947-01J-50 USBIC7947-01J-100
Anti-CTBP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12L2]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: CTBP1
Clonality: Monoclonal
Clone: 12L2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité