Anti-Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12L7]
Fournisseur: United States Biological
USBIH9800-40A-50EA 361 EUR InStock
USBIH9800-40A-50 USBIH9800-40A-100
Anti-Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12L7]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:5000
Type: Primary
Antigen: Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 12L7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité