Anti-Shh Rat Monoclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
S1012-96P-100 S1012-96P-500
USBIS1012-96P-100EA 857 EUR InStock
USBIS1012-96P-100 USBIS1012-96P-500
Anti-Shh Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 2-8?g/ml; ELISA: 0.5-2?g/ml; Immunochemistry: 8-25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Shh
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité