Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rhodopsin Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 1D4]

Fournisseur: United States Biological
USBI136843EA 587 EUR InStock
USBI136843
Anti-Rhodopsin Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 1D4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Rhodopsin
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Donkey, Dog, Donkey, Horse, Cat, Goat, Human, Mammals, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Rooster, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité