Anti-Signal Transducer And Activator Of Transcription 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI142288EA 456 EUR InStock
USBI142288 USBI142288-100
Anti-Signal Transducer And Activator Of Transcription 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:100-200; Western Blot: 1:100-400; Immunochemistry: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: Signal Transducer And Activator Of Transcription 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité