Anti-Calprotectin Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI143119EA 358 EUR InStock
USBI143119 USBI143119-100
Anti-Calprotectin Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Calprotectin
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité