Anti-CD54 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
143584 143584-50
USBI143584EA 324 EUR InStock
USBI143584 USBI143584-50
Anti-CD54 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.25-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CD54
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité