Anti-Il2 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
143613 143613-50
USBI143613EA 324 EUR InStock
USBI143613 USBI143613-50
Anti-Il2 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.25-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Il2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité