Anti-Interleukin 33 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI143624EA 324 EUR InStock
USBI143624
Anti-Interleukin 33 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: Interleukin 33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité