Anti-Siglec 7 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine))
Fournisseur: US Biological
167694 167694-100
USBI167694EA 410 EUR InStock
USBI167694 USBI167694-100
Anti-Siglec 7 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanine))
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Siglec 7
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanine)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité