Anti-Protein Gene Product 9.5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13C4]
Fournisseur: United States Biological
USBI138590-100EA 608 EUR InStock
USBI138590-100 USBI138590
Anti-Protein Gene Product 9.5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13C4]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1-2?g/ml; Western Blot: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Protein Gene Product 9.5
Clonality: Monoclonal
Clone: 13C4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Bovine, Dog, Guinea pig, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Zebrafish,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité