Anti-TAG-72 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B72.3]
Fournisseur: United States Biological
USBI138595-100EA 608 EUR InStock
USBI138595-100 USBI138595
Anti-TAG-72 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B72.3]
Anticorps
Recommended dilution: ;Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; Immunofluorescence: 1-2?g/ml; Immunoprecipitation: 1-2?g/500 ?g; Immunochemistry: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TAG-72
Clonality: Monoclonal
Clone: B72.3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Bovine, Dog, Hamster, Human, Rat,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité