Anti-Tissue Inhibitor of Metalloproteinases 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI138599-100EA 608 EUR InStock
USBI138599-100 USBI138599
Anti-Tissue Inhibitor of Metalloproteinases 3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ; Immunofluorescence: 1-2?g/ml; Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; Immunochemistry: 1-2?g/ml; Immunoprecipitation: 1-2?g/500 ?g
Type: Primary
Antigen: Tissue Inhibitor of Metalloproteinases 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Dog, Horse, Human, Mouse, Rat,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité