Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EpCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: GZ-1]

Fournisseur: United States Biological
USBI138541-500EA 391 EUR InStock
USBI138541-500
Anti-EpCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: GZ-1]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:100-1:200; Immunofluorescence: 1:50-1:100; Immunoprecipitation: 5-10?l/500 ?g; Immunochemistry: 1:100-1:200

Type: Primary
Antigen: EpCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: GZ-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: IgG1
Isotype: Mouse
Reactivity: Rat,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité