Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD49d Rat Monoclonal Antibody [clone: 2B2.32]

Fournisseur: United States Biological
USBIC2404-42-100EA 221 EUR InStock
USBIC2404-42-100
Anti-CD49d Rat Monoclonal Antibody [clone: 2B2.32]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD49d
Clonality: Monoclonal
Clone: 2B2.32
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: IgG2b kappa
Isotype: Rat
Reactivity: Human, Mouse,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité