Anti-Y Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK600-406-262EA 814 EUR InStock
ROCK600-406-262
Anti-Y Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Anti-PhosphoTyrosine antibody is suitable for use in ELISA and western blotting assays.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000; Western Blot: 1:1000;
Type: Primary
Antigen: Y
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: pan
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité