Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK600-901-B12EA 976 EUR InStock
ROCK600-901-B12
Anti-GFP Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Polyclonal anti-GFP is designed to detect GFP and its variants. This antibody can be used to detect GFP by ELISA (sandwich or capture) for the direct binding of antigen and recognizes wild type, recombinant and enhanced forms of GFP.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:12000; Western Blot: 1:200 - 1:1000; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000;

Type: Tag
Antigen: GFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Chicken
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité