Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDF15 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 6D12.H10.E4]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK200-501-B07SEA 219 EUR InStock
ROCK200-501-B07S
Anti-GDF15 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 6D12.H10.E4]
Anticorps
This Protein G purified antibody is suitable for ELISA and western blotting of human NAG-1 Protein.  For detection of NAG-1 in human serum, a sandwich ELISA is suggested using this antibody in combination with anti-NAG-1/GDF15 (N-terminal), H variant or D.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000; Western Blot: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: GDF15
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D12.H10.E4
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rat
Isotype: IgG2a lambda
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité