Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RARB Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 336]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK209-301-E26EA 798 EUR InStock
ROCK209-301-E26
Anti-RARB Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 336]
Anticorps
Anti-Retinoic Acid Receptor beta antibody is suitable for use in Western Blotting to detect a single band at approximately 48 kDa corresponding to expected molecualr weight for RAR--beta Proteins in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: RARB
Clonality: Monoclonal
Clone: 336
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité