Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAUS8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK109-401-C39SEA 219 EUR InStock
ROCK109-401-C39S
Anti-HAUS8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antiserum has been tested for use in ELISA and western blotting using a full length recombinant Hice1 Protein. Specific conditions for reactivity and detection of Hice1 should be optimized by the end user. Expect a band approximately ~45 kDa in size.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:250000; Western Blot: 1:10000;

Type: Primary
Antigen: HAUS8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité